Saltar a
05-944
Anticuerpo anti-ubiquitina, clon P4D1-A11
clone P4D1-A11, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Anti-ubiquitina, Anti-ubiquitina clon P4D1-A11, Anticuerpo para detección de ubiquitina
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
P4D1-A11, monoclonal
Application:
WB
Citations:
53
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
P4D1-A11, monoclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBAP2(55833)
General description
8 kDa y superior
Immunogen
ubiquitina bovina total
Application
Categoría de Investigación
Transporte de proteínas
El anticuerpo anti-ubiquitina, clon P4D1-A11, es un anticuerpo contra la ubiquitina para utilizar en WB.
Subcategoría de investigación
Ubiquitina y metabolismo de la ubiquitina
Biochem/physiol Actions
Ubiquitina, Pm = 8 kDa, y varias proteínas ubiquitinadas
Physical form
100 μg de IgG de ratón purificada en proteína G en 100 μl de tampón de almacenamiento al 70 % (tampón fosfato 0,014 M, pH 7,6, NaCl 0,175 M, azida sódica al 0,07 %) y glicerol al 30 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Preparation Note
2 años a -20°C desde la fecha de envío.
Analysis Note
Evaluada sistemáticamente por inmunotransferencia de la ubiquitina recombinante humana (Nº de referencia 12-558), y proteínas ubiquitinadas en extractos ácidos de células HeLa
Other Notes
Sustituye a: 04-454
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
05-1313MABS48607-375
description
clone P4D1-A11, Upstate®, from mouse
description
clone HWA4C4, from mouse
description
clone 2G7B8, from mouse
description
Upstate®, from rabbit
clone
P4D1-A11, monoclonal
clone
HWA4C4, monoclonal
clone
2G7B8, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates
species reactivity
vertebrates, human
species reactivity
human
species reactivity
bovine, human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)