Documentos clave
05-723
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-RhoE/Rnd3, clon 4
ascites fluid, clone 4, Upstate®
Sinónimos:
MemB protein, Rho family GTPase 3, ras homolog gene family, member E, small GTP binding protein Rho8
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
4, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RND3(390)
General description
RhoE, también conocida como Rnd3, (GTPasa 3 de la familia Rho) es una pequeña proteína G que forma parte de la familia Rnd de las GTPasas Rho, que forma parte de la superfamilia Ras. La actividad de Rnd1, Rnd2 y Rnd3/RhoE no se activa por el cambio conformacional tradicional de la unión de GTP como otros miembros de la familia Rho. Como el nombre indica, las proteínas de Rnd se asociaron con “redondear” la célula. Al igual que otras proteínas G pequeñas, se unen al GTP, pero a diferencia de otras proteínas G, no hidrolizan el GTP a GDP. Las acciones de RhoE están asociadas con la organización de la actina citoesquelética en respuesta a estímulos externos. La RhoE actúa de forma antagonista a la RhoA al inducir pérdida de la formación de fibra de estrés, en parte uniéndose a la RhoA posterior a la cinasa asociada a Rho cinasa (ROCK1). Esto evita la activación de ROCK1 e inhibe la transmisión de la señal posterior. La RhoE experimenta la modificación postraduccional de la farnilación que le permite localizar y unirse a varias membranas internas. También se sabe que la RhoE influye en la progresión del ciclo.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la RhoE/Rnd3, Pm 29 kDa. Muestra una débil reacción cruzada con la Rnd1, Pm 27 kDa.
Immunogen
Proteína de fusión de longitud completa que corresponde a los residuos 1-244 de la RhoE/Rnd3 de ratón. Clon 4.
Application
Categoría de investigación
Comunicación molecular
El anticuerpo anti-RhoE/Rnd3, clon 4, es un anticuerpo contra la RhoE/Rnd3 para utilizar en IC y WB.
Inmunocitoquímica:
un laboratorio independiente ha comunicado que una dilución 1:50 de este anticuerpo muestra inmunotinción positiva para RhoE/Rnd3 en células 3T3/A31 fijadas con paraformaldehído y permeabilizadas por Triton X-100 (Riento, K., 2003).
Subcategoría de investigación
Comunicación citoesquelética
Quality
Evaluada habitualmente por Western Blot en lisados RIPA de células 3T3/A31.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:500-1:2000 de este lote detectó la RhoE/Rnd3 en lisados RIPA de células HeLa.
Target description
RhoE/Rnd3 (~29 kDa); Rnd1 (~27 kDa).
Physical form
IgG monoclonal de ratón de líquido ascítico en tampón que contiene azida sódica al 0,05 % antes de añadir glicerol al 30 %. Líquido a -20ºC.
Sin purificar
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº de ref. 12-305, lisado 3T3/A31. Agregue 2,5 μl l de 2-mercaptoetanol/100 μl de lisado y déjelo hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 μg del lisado reducido por carril para minigeles.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Cristina Cueto-Ureña et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 834561-834561 (2022-07-15)
Autophagy is a highly conserved process that mediates the targeting and degradation of intracellular components to lysosomes, contributing to the maintenance of cellular homeostasis and to obtaining energy, which ensures viability under stress conditions. Therefore, autophagy defects are common to
Josep Escrivá-Fernández et al.
Journal of biological engineering, 17(1), 34-34 (2023-05-05)
Multiple myeloma (MM) is the second most common hematologic neoplasm which is characterized by proliferation and infiltration of plasmatic cells in the bone marrow. Currently, MM is considered incurable due to resistance to treatment. The CRISPR/Cas9 system has emerged as
A switch in RND3-RHOA signaling is critical for melanoma cell invasion following mutant-BRAF inhibition.
Klein, RM; Higgins, PJ
Molecular Cancer null
Kirsi Riento et al.
Molecular and cellular biology, 23(12), 4219-4229 (2003-05-30)
RhoE belongs to the Rho GTPase family, the members of which control actin cytoskeletal dynamics. RhoE induces stress fiber disassembly in a variety of cell types, whereas RhoA stimulates stress fiber assembly. The similarity of RhoE and RhoA sequences suggested
Florence Grise et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 55(6), 1766-1775 (2012-01-12)
We performed a review of public microarray data that revealed a significant down-regulation of Rnd3 expression in hepatocellular carcinoma (HCC), as compared to nontumor liver. Rnd3/RhoE is an atypical RhoGTPase family member because it is always under its active GTP-bound