05-643
Anti-phospho-GSK3β (Ser9) Antibody, clone 2D3
clone 2D3, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Anti-7330414F15Rik, Anti-8430431H08Rik, Anti-C86142, Anti-GSK-3, Anti-GSK-3beta, Anti-GSK3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D3, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse, rat
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
electrophoretic mobility shift assay: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer9)
Información sobre el gen
human ... GSK3B(2932)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Calidad
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional