Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
05-1242
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-trimetilhistona H3 (Lys9), clon 6F12-H4
clone 6F12-H4, from mouse
Sinónimos:
H3K9me3, Histone H3 (tri methyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
6F12-H4, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys9)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
General description
Las histonas son proteínas muy conservadas que sirven de armazón estructural para la organización del ADN nuclear en cromatina. Las cuatro histonas principales, H2A, H2B, H3 y H4, se reúnen en un octámero (2 moléculas de cada una). Posteriormente, 146 pares de bases de ADN se envuelven alrededor del octámero, formando un nucleosoma, la subunidad básica de la cromatina. Las modificaciones de las histonas regulan la transcripción, la reparación, la recombinación y la replicación del ADN. Las modificaciones más comúnmente estudiadas son la acetilación, la fosforilación, la metilación y la ubiquitinación. Estas modificaciones pueden alterar la arquitectura local de la cromatina o reclutar factores de actuación en trans que reconocen modificaciones específicas de la histona (la hipótesis del «código de histonas»). La trimetilación de la histona H3 en la Lys9 (H3K9me3) es una de las marcas epigenéticas más estudiadas. La H3K9me3 interviene en la represión de los genes eucromáticos, y en el control epigenético del ensamblaje de la heterocromatina, muy probablemente actuando como motivo de reconocimiento para la unión de proteínas asociadas a la cromatina, como Swi6 o HP1α/β. Las enzimas responsables de la formación de H3K9me3 son SUV39H1 y SUV39H2.
Specificity
Sobre la base de la homología de secuencia, se prevé una reactividad cruzada amplia de especies con todos los mamíferos, Drosophila, Xenopus y Arabidopsis.
Application
Inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP):
Datos representativos de un lote anterior. La cromatina 3T3 L1 tratada con ultrasonidos fue sometida a inmunoprecipitación de cromatina utilizando anti-trimetilhistona H3 (Lys9) y el kit Magna ChIP G (Nº de ref. 17-611). La inmunoprecipitación exitosa de fragmentos de ADN asociados a la trimetilhistona H3 (Lys9) se verificó mediante qPCR utilizando cebadores que flanquean el promotor p16.
Análisis de inhibición de péptidos:
El ensayo de bloqueo de péptidos demuestra una preferencia clara del anticuerpo por la forma trimetilada frente a la forma dimetilada.
Inmunoprecipitación de la cromatina (CHIP):
Análisis de ChIP de blancos cromosómicos Suv39h conocidos (H3K9me3 en los satélites principales, células ES de ratón).
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos:
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos que demuestra la especificidad del anti-H3K9me3, clon 6F12-H4, por la Lys9 trimetilada de la histona H3.
Utilización del anticuerpo anti-trimetil-histona H3 (Lys9), clon 6F12-H4 (anticuerpo monoclonal de ratón), validado en ChIP, PIA, IF, DB, ChIP-seq, WB para detectar la trimetil-histona H3 (Lys9), también conocida como H3K9me3, histona H3 (trimetil K9).
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante inmunotransferencia Western en extracto ácido de HeLa.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: Una dilución 0,5 – 5 μg de este lote detectó la trimetil histona H3 (Lys9) en extractos ácidos de HeLa.
Target description
~17 kDa
Physical form
Presentación: Purificada
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Xi-Yong Yu et al.
Molecular biology reports, 39(9), 8891-8898 (2012-06-19)
Diabetic patients continue to develop inflammation and cardiovascular complication even after achieving glycemic control, suggesting a "metabolic memory". Metabolic memory is a major challenge in the treatment of diabetic complication, and the mechanisms underlying metabolic memory are not clear. Recent
Melissa Suter et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 25(2), 714-726 (2010-11-26)
The effect of in utero exposure to a maternal high-fat diet on the peripheral circadian system of the fetus is unknown. Using mRNA copy number analysis, we report that the components of the peripheral circadian machinery are transcribed in the
Xu Wang et al.
The EMBO journal, 36(9), 1243-1260 (2017-03-23)
Enhancer of zeste homolog 2 (EZH2) has been characterized as a critical oncogene and a promising drug target in human malignant tumors. The current EZH2 inhibitors strongly suppress the enhanced enzymatic function of mutant EZH2 in some lymphomas. However, the
Adam E Handel et al.
Frontiers in immunology, 9, 2120-2120 (2018-10-05)
Thymic epithelial cells (TEC) effect crucial roles in thymopoiesis including the control of negative thymocyte selection. This process depends on their capacity to express promiscuously genes encoding tissue-restricted antigens. This competence is accomplished in medullary TEC (mTEC) in part by
Hui Li et al.
PLoS genetics, 7(6), e1002122-e1002122 (2011-06-23)
Eukaryotic nuclei contain regions of differentially staining chromatin (heterochromatin), which remain condensed throughout the cell cycle and are largely transcriptionally silent. RNAi knockdown of the highly conserved heterochromatin protein HP1 in Drosophila was previously shown to preferentially reduce male viability.