Merck
04-745
Anticuerpo anti-trimetil-histona H3 (Lys4), clon MC315, monoclonal de conejo
culture supernatant, clone MC315, Upstate®
Sinónimos:
H3K4me3, Histone H3 (tri methyl K4)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
MC315, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ChIP, DB, ICC, IHC, WB, multiplexing
Citations:
299
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
MC315, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys4)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
La listona H3 es una de las cinco proteínas histonas principales implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H3 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas.
La cola N-terminal de la histona H3 sobresale del centro globular del nucleosoma y puede experimentar varios tipos diferentes de modificaciones epigenéticas que influyen en los procesos celulares. Entre estas modificaciones se cuentan la unión covalente de grupos metilo o acetilo a los aminoácidos lisina y arginina y la fosforilación de la serina o la treonina.
17 kDa
Immunogen
Péptido que contiene la secuencia [RTtrimKQ] en la que la lisina 4 se trimetila en la histona humana H3
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica (parafina): una dilución 1:250 de un lote representativo detectó la trimetil-histona H3 (Lys4) en cortes de tejido de cáncer de colon y de mama humanos
inmunocitoquímica Análisis: una dilución 1:100 de un lote representativo detectó la trimetil-histona H3 (Lys4) en células HeLa, A431, HUVEC y NIH3T3.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-trimetil-histona H3 (Lys4), clone MC315, es un anticuerpo monoclonal de conejo para la detección de la trimetil-histona H3 (Lys4), también conocida como H3K4me3 e histona H3 (tri metil K4) y ha sido validada en WB, IF, DB, WB, ChiP-seq.
Subcategoría investigación
Histonas
Biochem/physiol Actions
Histona H3 que contiene trimetil-lisina 4 y, en menor medida, dimetil-lisina 4. Véase el COA para conocer datos de especificidad.
Physical form
Sobrenadante cultivado en azida sódica al 0,05 %.
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Extracto ácido de células HeLa
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia en proteínas extraídas con ácido de células HeLa, pero no histona H3 no metilada no recombinante (Referencia 14-494)
Other Notes
Sustituye a: 04-791
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Antagonistic roles for BRM and BRG1 SWI/SNF complexes in differentiation.
Flowers, S; Nagl, NG; Beck, GR; Moran, E
The Journal of Biological Chemistry null
N-Myc regulates expression of pluripotency genes in neuroblastoma including lif, klf2, klf4, and lin28b.
Cotterman, R; Knoepfler, PS
Testing null
Chromatin interaction analysis using paired-end tag sequencing.
Melissa J Fullwood,Yuyuan Han,Chia-Lin Wei,Xiaoan Ruan,Yijun Ruan
Current Protocols in Molecular Biology null
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
04-74504053252513633