T-158
(-)-11-nor-9-Carboxy-Delta8-THC-D3 solution
100 μg/mL (Degassed Methanol), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinónimos:
(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-Tetrahydro-1-hydroxy-6,6-dimethyl-3-(pentyl-5,5,5-d3)-6H-dibenzo[b,d]pyran-9-carboxylic acid (ACI)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL (Degassed Methanol)
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)