Acerca de este artículo
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 0.5 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal); Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)N(C2CCN(CC2)CCc3ccccc3)C(=O)CC
InChI
1S/C22H27FN2O/c1-2-22(26)25(20-10-8-19(23)9-11-20)21-13-16-24(17-14-21)15-12-18-6-4-3-5-7-18/h3-11,21H,2,12-17H2,1H3
InChI key
KXUBAVLIJFTASZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Disclaimer
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos diana
Eyes
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?