Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H28O3
Número CAS:
Peso molecular:
328.45
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
certified reference material
Quality Segment
packaging
vial of 5 mg
manufacturer/tradename
Cerilliant®
format
neat
storage temp.
-65 to -96°C
InChI
1S/C21H28O3/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)19(21(24)20(15)23)17-11-14(4)9-10-16(17)13(2)3/h11-12,16-17,24H,2,5-10H2,1,3-4H3/t16-,17+/m0/s1
InChI key
WDXXEUARVHTWQF-DLBZAZTESA-N
General description
Cannabidiol Hydroxyquinone, also known as HU-331, is an anticarcinogenic drug synthesized from cannabidiol (CBD) showing great efficacy against oncogenic human cells. HU-331 has also been identified to be a CBD degradant. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable for cannabidiol hydroxyquinone testing methods by GC/MS, LC/MS or HPLC for applications in clinical toxicology, impurity profiling, pharmaceutical research, forensic analysis, and urine drug testing.
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?