C-159
Corticosterone-13C3 solution
10 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
10 μg/mL in methanol
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]1C[C@@]2(C)C(CC[C@@H]2C(CO)=O)C3CCC([C@](C)(C[13CH2]4)C31)=[13CH][13C]4=O
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14?,15?,16-,17+,19?,20+,21+/m1/s1/i7+1,9+1,13+1
Clave InChI
OMFXVFTZEKFJBZ-WUCWGCHESA-N
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)