LM1102
Avanti
17:0-20:4 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1102, methanol solution
Sinónimos:
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
methanol solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (LM1102-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1102
concentración
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C42H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,21,23,27,29,40H,3-10,12,14-16,18,20,22,24-26,28,30-39,43H2,1-2H3,(H,46,47)/b13-1
Clave InChI
PWFGSGJBCRORHV-DVHMRFIGSA-N
Aplicación
- for phospholipid extraction from mitochondria for quantitative mass spectrometry (MS) analysis
- for lipid analysis of murine brain lipid extract using Fourier transform-ion cyclotron resonance-mass spectrometry (FT-ICR-MS)
- for lipid quantification using liquid chromatography- mass spectrometry (LC-MS)
- in the preparation of total lipid extracts by LC-MS
- for ratiometric quantification of phosphoethanolamine (PE) using LC-MS
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)