999973P
Avanti
16:0-18:1 Diether PG
Avanti Research™ - A Croda Brand 999973P, powder
Sinónimos:
1-O-hexadecanyl-2-O-(9Z-octadecenyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (ammonium salt)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (999973P-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 999973P
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC(O)CO)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C40H81O8P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-46-40(38-48-49(43,44)47-36-39(42)35-41)37-45-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17,19,39-42H,3-16,18,20-38H2,1-2H3,(H,43,44);1H3/b19-17-;/t39?,40-;/m1./s1
Clave InChI
LOQYPPRARRCBCD-ORLXUSOXSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)