Merck
900131E
Avanti
13(S)HODE Ethanolamide
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
13S-Hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-9Z,11E-octadecadienamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H37NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
339.51
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
assay
99% (TLC)
form
ethanol solution
packaging
pkg of 1 × 1 mg (900131E-1mg)
pkg of 1 × 500 μg (900131E-500ug)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
concentration
1 mg/mL (900131E-1MG)
500 μg/mL (900131E-500UG)
lipid type
neutral glycerides
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Categorías relacionadas
Packaging
2ml Amber Glass Sealed Ampule
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)