Documentos clave
870331P
Avanti
C4:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Butanoyl L-carnitine-d9
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12D9NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
240.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 x 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Lipidomics Research
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)