Merck
860836P
Avanti
CER11-2′R(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860836P, powder
Sinónimos:
N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphinganine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H60D9NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
564.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860836P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860836P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@@]([H])([C@@]([H])(CCCCCCCCCCCCCCC)O)NC([C@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
Clave InChI
NQXMVCBJWMTLGK-ISBBZEKYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
CER11-2′R(d9), also known as N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphinganine, is a deuterium-labeled skin ceramide standard.
Aplicación
N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphinganine (CER11-2′R(d9) has been used as an internal standard in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)/MS for measurement of stratum corneum (SC) ceramides in humans and mice.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860836P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Momoko Kawana et al.
Journal of lipid research, 61(6), 884-895 (2020-04-09)
Ceramides are the predominant lipids in the stratum corneum (SC) and are crucial components for normal skin barrier function. Although the composition of various ceramide classes in the human SC has been reported, that in mice is still unknown, despite