860677P
Avanti
C18 Ceramide-d7 (d18:1-d7/18:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860677P, powder
Sinónimos:
N-stearoyl-D-erythro-sphingosine (d7)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860677P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860677P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@@](O)([H])/C=C/CCCCCCCCCCC(C(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C36H71NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,34-35,38-39H,3-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,40)/b31-29+/t34-,35+/m0/s1/i2D3,4D2,6D2
Clave InChI
VODZWWMEJITOND-MUVBWDEFSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)