860648P
Avanti
C20 Ceramide (d17:1/20:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860648P, powder
Sinónimos:
N-arachidoyl-D-erythro-sphingosine (C17 base)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (860648P-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860648P
tipo de lípido
deuterated lipids
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
Clave InChI
CZKJGFHQZINDHS-RQDJVNCUSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)