860601P
Avanti
Dimethyl Sphingosine-1-Phosphate (d18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860601P, powder
Sinónimos:
N,N-dimethyl-D-erythro-sphingosine-1-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Productos recomendados
form
powder
packaging
pkg of 1 × 5 mg (860601P-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 860601P
lipid type
sphingolipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(O)(OC[C@@](N(C)C)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C20H42NO5P.H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)19(21(2)3)18-26-27(23,24)25;/h16-17,19-20,22H,4-15,18H2,1-3H3,(H2,23,24,25);1H3/b17-16+;/t19-,20+;/m0./s1
Categorías relacionadas
General description
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)