860575P
Avanti
C8 L-threo-Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/8:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860575P, powder
Sinónimos:
D-lactosyl-β1-1′-N-octanoyl-L-threo-sphingosine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860575P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860575P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@](O)([H])[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
Clave InChI
JUCWRRXMPGRQOG-CKTHHAJGSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)