860522P
Avanti
C16 Dihydroceramide-1-Phosphate (d18:0/16:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860522P, powder
Sinónimos:
N-palmitoyl-D-erythro-dihydroceramide-1-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860522P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860522P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860522P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
Clave InChI
HLUDYEDPXNSPGO-XWIRJDCTSA-N
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)