857137P
Avanti
18:1 BDP (S,S)
sn-[2,3-dioleoyl]-glycerol-1-phospho-sn-1′-[2′,3′-dioleoyl]-glycerol (ammonium salt), powder
Sinónimos:
110858
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (857137P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 857137P
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](COP(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C78H143O12P.H3N/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57-61-65-75(79)85-69-73(89-77(81)67-63-59-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)71-87-91(83,84)88-72-74(90-78(82)68-64-60-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4)70-86-76(80)66-62-58-54-50-46-42
Clave InChI
JKVJJSANRWKSFX-GBKYCRPNSA-N
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)