Merck
855774P
Avanti
2-18:0 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand 855774P, powder
Sinónimos:
2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H54 NO7P
Número de CAS:
Peso molecular:
523.68
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (855774P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (855774P-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 855774P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO)=O
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)34-25(23-28)24-33-35(30,31)32-22-21-27(2,3)4/h25,28H,5-24H2,1-4H3/t25-/m1/s1
Clave InChI
IQGPMZRCLCCXAG-RUZDIDTESA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855774P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855774P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)