Documentos clave
855684C
Avanti
22:6 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
(R)-3-(((4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoyl)oxy)-2-hydroxypropyl (2- (trimethylammonio)ethyl) phosphate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H50NO7P
Número de CAS:
Peso molecular:
567.69
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
chloroform solution
envase
pkg of 1 × 10 mg (855684C-10MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855684C-10MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)