850371P
Avanti
22:0 PC
1,2-dibehenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinónimos:
1,2-didocosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(22:0/22:0)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 g (850371P-1g)
pkg of 1 × 25 mg (850371P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850371P-500mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850371P
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C52H104NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h50H,6-49H2,1-5H3
Clave InChI
HRTBOPUWPUXROO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- to study its effects on non-amyloidogenic processing of amyloid precursor protein (APP)/α-secretase activity
- to prepare a lipid monolayer to study whether ligand is specifically targeted to domains containing Cu(II)-iminodiacetate lipid (Cu-PSIDA)
- as a lipid standard for the quantification of lipid species from lipid droplets by hydrophilic interaction liquid chromatography-high performance liquid chromatography (HILIC-HPLC)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)