Merck
840863C
Avanti
18:0-20:4 PA
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Sinónimos:
1-octadecanoyl-2--(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); SAPA; PA(18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)); 110618
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41H72O8PNa
Número de CAS:
Peso molecular:
746.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (840863C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (840863C-100mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 840863C
concentración
10 mg/mL (840863C-25mg)
25 mg/mL (840863C-100mg)
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O
InChI
1S/C41H73O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(43)49-39(38-48-50(44,45)46)37-47-40(42)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3,(H2,44,45,46);/q;+1/p-1/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;/t39-;/m1./s1
Clave InChI
ZNLBWELULQXDSY-JNZHLZGHSA-M
Descripción general
18:0-20:4 PA or 1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) is a sodium salt of phosphatidic acid, with substitution of stearic acid and arachidonic acid at the sn-1 and sn-2 positions respectively, in the glycerol backbone.
Aplicación
18:0-20:4 PA or 1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) has been used in liposomes to determine the lipid-binding properties of the Praja-1 protein.
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840863C-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840863C-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Qiang Lu et al.
FEBS letters, 594(11), 1787-1796 (2020-03-07)
Serotonin transporter (SERT) is involved in serotonergic system regulation and in the pathophysiology/therapeutics of serotonin-/SERT-related diseases such as obsessive-compulsive disorder, depression, autism, and schizophrenia. We recently revealed that diacylglycerol (DG) kinase (DGK) δ induces ubiquitination/degradation of SERT in a DGK