810335C
Avanti
18:1 Cyanine 5 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 5)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (810335C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810335C-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
1 mg/mL (810335C-1mg)
1 mg/mL (810335C-5mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
- as a standard for the estimation of absolute density of Cy5 labeled Trx-His6-NCav-CT on supported lipid bilayers (SLB)
- in annexin-coated vesicle production
- to label vesicle types in order to optically distinguish them from other vesicles and to initiate biochemical reactions in a cell-mimetic compartment
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)