810206P
Avanti
NBD Sphinganine
omega(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)(2S,3R)-2-aminooctadecane-1,3-diol, powder
Sinónimos:
D-erythro-sphinganine-N-NBD; NBD-dihydrosphingosine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 100 μg ((810206P-100UG))
pkg of 1 × 250 μg (810206P-250ug)
pkg of 1 × 50 μg (810206P-50UG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810206P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)