810156C
Avanti
18:1-12:0 NBD PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 810156C
Sinónimos:
1-oleoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 1 mL (810156C-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 810156C
concentration
1 mg/mL (810156C-1mg)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)