800811O
Avanti
18:1 DG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1-2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol; DG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/0:0); DOG
About This Item
Productos recomendados
descripción
1-2-dioleoyl-sn-glycerol, neat oil
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 10 mg (with screw cap (800811O-10mg))
pkg of 2 × 100 mg (with screw cap (800811O-200mg))
pkg of 5 × 100 mg (with screw cap 800811O-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (800811O-25mg))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
neutral glycerides
neutral lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O([C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17+,20-18-/t37-/m0/s1
Clave InChI
AFSHUZFNMVJNKX-CSWDEDFYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)