710332P
Avanti
14:0 Cardiolipin (ammonium salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1,1′,2,2′-tetramyristoyl cardiolipin (ammonium salt); 1,1′,2,2′-tetratetradecanoyl cardiolipin (ammonium salt); CL(1′-[14:0/14:0],3′-[14:0/14:0])
About This Item
Productos recomendados
description
1′,3′-bis[1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (ammonium salt)
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 200 mg (710332P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (710332P-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipid type
cardiolipins
phospholipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)