700165P
Avanti
3ß-OH-7-oxocholenic acid
powder
Sinónimos:
3β-hydroxy-7-oxo-5-cholenic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H36O4
Número de CAS:
Peso molecular:
388.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Productos recomendados
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700165P-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)