Merck
700082P
Avanti
3β-hydroxy-5-cholestenoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
27-cholestenoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H44O3
Número de CAS:
Peso molecular:
416.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
descripción
(25R)-cholest-5-en-26-oic acid, 3β-hydroxy
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700082P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
3β-hydroxy-5-cholestenoic acid is a cholestenoic acid derivative.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700082P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)