Merck
700073P
Avanti
T-MAS
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
14-norlanosterol; 4,4-dimethylzymosterol; T-MAS; 110892, 4,4-dimethylcholest-8(9),24-dien-3β-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H48O
Número de CAS:
Peso molecular:
412.69
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
descripción
4,4-dimethyl-cholest-8(9),24-dien-3β-ol
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700073P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C)C)(C)C3CC4)=C4C1CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h9,20,22-23,25-26,30H,8,10-18H2,1-7H3/t20-,22-,23+,25+,26+,28-,29-/m1/s1
Clave InChI
CHGIKSSZNBCNDW-QGBOJXOESA-N
Descripción general
14-demethyl-lanosterol acts as an intermediate in cholesterol biosynthesis. It is used to stimulate oocytes for meiosis. 14-demethyl-lanosterol modulates cumulus expansion.
Aplicación
14-demethyl-lanosterol has been used to reduce cancer cell viability and increase cancer cell sensitivity to erlotinib.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700073P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yen and Jaffe's Reproductive Endocrinology: Physiology, Pathophysiology, and Clinical Management (2009)
The chemistry of the vitamins (1965)
Targeting C4-demethylating genes in the cholesterol pathway sensitizes cancer cells to EGF receptor inhibitors via increased EGF receptor degradation
Sukhanova A, et al.
Cancer Discovery, 3(1), 96-111 (2013)