Documentos clave
610018
Avanti
O-rings for Extruder
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
O-rings for Extruder, O-rings for Mini-Extruder (2)
About This Item
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NB.17
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Replacement Part for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
O-rings for extruder serves to support the internal membrane and prevents leakage from the filter.
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
también adquirido normalmente con este producto
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Small-volume extrusion apparatus for preparation of large, unilamellar vesicles
MacDonald RC, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1061(2), 297-303 (1991)
Liposome Preparation for the Analysis of Lipid-Receptor Interaction and Efferocytosis
Voss OH, et al.
Current Protocols in Immunology, 120(1), 14-44 (2018)