Documentos clave
330821L
Avanti
TG Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
TG Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH for Lipidomic Analysis
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Formulario
solution
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Envase
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330821L-1EA)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)