330737W
Avanti
SphingoSPLASH™ III
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
SphingoSPLASH™ III LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
About This Item
Productos recomendados
Formulario
methanol solution
envase
pkg of 1x1 ea (330737W-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Información legal
Los componentes del kit también están disponibles por separado
- 860685PLyso-SM-d9, Avanti Research™ - A Croda Brand (860685P), powderSDS
- 860695PGlucosyl(β) Sphingosine-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand (860695P), powderSDS
- 860696PGalactosyl(β) Sphingosine-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand 860696P, powderSDS
- 860697PLactosyl(β) Sphingosine-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand (860697P), powderSDS
- 860735E3-O-sulfo-galactosyl(β) sphingosine-d7 (d18:1) ammonium salt, Avanti Research™ - A Croda BrandSDS
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)