Z743190
Julabo® bath test tube racks
to fit 21 test tubes, diam. 30 mm, stainless steel
Sinónimos:
tube holder
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 8970347
Parámetros
100 °C max. temp.
Diámetro
30 mm
Descripción general
Stainless steel rack suitable for temperatures up to 100°C. This insert is recommended for use when tempering samples containing solvents or acids above 60°C.
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)