Z742576
Adapter pack for MyFuge™ 5 Microcentrifuge, holds 0.5-2.0 mL cryovials and 1.5/2.0 mL HPLC vials
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Productos recomendados
Características
Holds 0.5 to 2.0 mL cryotubes tubes
envase
pack of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific C1005-AC2
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with MyFuge 5 Microcentrifuge
Categorías relacionadas
Descripción general
Benchmark Scientific Adapter pack, for Cryovials (0.5 to 2.0ml) and 1.5/2.0ml HPLC vials
Información legal
MyFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)