Z740604
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 400 mL, volume 25-350 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
Características
subdivision 25 mL
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
intervalo de medición del volumen
25-350 mL
capacidad
400 mL
Descripción general
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)