Z690384
Ace replacement reactor head, PTFE
4 openings, fits 250 mL and 500 mL PTFE reactors, diam. 60 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 12858-15
Diámetro
60 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
The Ace reactor heads are replacements for the Ace all-PTFE filter reactor assembly.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)