Z690074
Aldrich® PVC-coated open support ring
size M, ring diam. 102 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Materiales
aluminum
tamaño
M
L × diám.
305 mm × 9 mm , arm
anillo diám.
102 mm
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)