Z677361
Dermatril™ P nitrile gloves
size S
Sinónimos:
disposable glove
About This Item
Productos recomendados
Materiales
blue gloves
blue nitrile
tamaño
S
esterilidad
non-sterile
Características
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
envase
pack of 50 ea (boxes of 50)
fabricante / nombre comercial
KCL 743 - 07
KCL 743
L × grosor
270 mm × 0.2 mm
Descripción general
All Dermatril P disposable gloves are INDIVIDUALLY marked with the appropriate standards mark applied on the inside using a food-friendly dye.
Características y beneficios
- Anti-static
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
- Roughened fingertips for better grip
- Rolled cuff edge for easier donning
- CE compliant
- Meet standards: EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)