Z676195
Plum saline eyewash refill
pkg of 500 mL
Sinónimos:
Saline eyewash solution, Sterile saline rinse
About This Item
Código UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
envase
pkg of 500 mL
fabricante / nombre comercial
Plum
Descripción general
A bottle containing a 0.9% sterile sodium chloride solution. The bottle can be used alone or as a refill for eyewash stations. The bottle is provided with an ergonomic eyecup, dust cap and clear instructions.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)