Documentos clave
Z655031
Carbolite® tube furnace work tube
IAP, I.D. × O.D. × L 25 mm × 32 mm × 600 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
fabricante / nombre comercial
Carbolite IAP 25mm id X 32mm od X 600mm long
D.I. × D.E. × L
25 mm × 32 mm × 600 mm
Descripción general
  • IAP (impervious aluminous porcelain)
  • Open both ends
Información legal
Carbolite is a registered trademark of Carbolite Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)