Documentos clave
Z650463
Hirschmann® measuring cylinders, Class B
volume 5000 mL, accuracy: 37.5 mL, amber graduations
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass
hexagonal glass base
Características
subdivision 50 mL
fabricante / nombre comercial
Hirschmann 220 01 97
disponibilidad
available only in EU
intervalo de medición del volumen
5000 mL, accuracy: 37.5 mL
Longitud
650 mm
color
amber graduations
Descripción general
With spout and short line graduation. Calibrated to contain (TC, IN) according to DIN 12 680 T1.
Información legal
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)