Z610186
Hirschmann® graduated pipette, Class AS
capacity 20 mL , 0.1 mL accuracy
About This Item
Productos recomendados
Materiales
soda-lime glass
Características
class AS
graduations
subdivision 0.1 mL
Supplied with a cotton plug end as standard
envase
pack of 6
fabricante / nombre comercial
Hirschmann
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
360 mm
capacidad
20 mL , 0.1 mL accuracy
color
blue graduations
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)