Documentos clave
Z567752
Q-Tube glass pressure tube
volume 35 mL, heavy-wall
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
fabricante / nombre comercial
Q Labtech
Parámetros
500 psi pressure at 90 °C
volumen
35 mL
Categorías relacionadas
Información legal
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)