Documentos clave
Z562025
Platinum crucible
standard, capacity 10 mL
Sinónimos:
crucibles
Seleccione un Tamaño
1 EA
$1.140.000
$1.140.000
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$1.140.000
About This Item
UNSPSC Code:
41121812
NACRES:
NB.43
$1.140.000
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
material
platinum
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Birmingham metals BC2
capacity
10 mL
dish diam. × H
26 mm × 29 mm , Base 15.5 mm
weight
8.5 g+/- 5%
Application
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories for different industries.
Features and Benefits
  • It can withstand harsh use
  • Designed with a heavy base and lighter walls
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)