Z560553
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 500 mL, top joint: threaded 24/40, column volume 600 mL
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Materiales
PTFE stopcock
Junta
top joint: threaded24/40
grado
for chromatography
técnicas
HPLC: suitable
columna D.E. × L efectivo
44 mm × 572 mm
columna volumen
600 mL
depósito volumen
500 mL
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)