Documentos clave
Z556823
Sigma-Aldrich
Aldrich® heavy duty tapered Benchclamp
size S, Fits joint 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
tamaño
S
L × diám.
229 mm × 13 mm , arm
clavija An
16 mm
Descripción general
Nickel-plated finish is corrosion resistant.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)