Z547824
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 70-100 μm, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
capacidad
30 mL
disco diám.
30 mm
tamaño de poro
70-100 μm porosity
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)